Präzisionsthermometer
, −10...+100 °C, ±0,1 %, 600 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
Catalog # AMARL26006-CB
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
Specifications
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Länge:600 mm
- Seq:29
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+100 °C