Präzisionsthermometer
, 0...100 °C, ±0,1 %, 550 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL26004-CB/WC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
Technische Daten
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Länge:550 mm
- Seq:26
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...100 °C