AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, −5...+200 °C, ±0,2 %, 550 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
  AMARL25954-FL/WC
 :   Amarell
Präzisionsthermometer
  AMARL25954-FL/WC
 :  Amarell
Präzisionsthermometer
, −5...+200 °C, ±0,2 %, 550 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
1 * 1 ST
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
 : In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Länge:
    550 mm
  • Seq:
    62
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −5...+200 °C