Präzisionsthermometer
, −5...+150 °C, ±0,2 %, 480 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
AMARL25952-FL
: Amarell
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Länge:480 mm
- Seq:86
- Genauigkeit:±0,2 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−5...+150 °C