AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
, −5...+150 °C, ±0,2 %, 480 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL25952-CB/WC
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL25952-CB/WC
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
, −5...+150 °C, ±0,2 %, 480 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
Preis
302.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
Technische Daten
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Länge:
    480 mm
  • Seq:
    24
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Füllung:
    Blaue Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −5...+150 °C