AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, S50 | Avantor
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,35 - 1,40 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Katalognr. AMARH811130
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, S50
Katalognr. AMARH811130
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,35 - 1,40 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Preis
SFr. 79.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In a transparent plastic case.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dichte-Hydrometer
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    16
  • Teilung:
    0,002 g/cm³
  • Modell:
    S50
  • Messbereich:
    1,35 - 1,40 g/cm³