Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 0,75 - 0,80 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Katalognr. AMARH811106
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
- Shot weighted body
- Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In a transparent plastic case.
Technische Daten
- Bezeichnung:Dichte-Hydrometer
- Länge:190 mm
- Seq:04
- Teilung:0,002 g/cm³
- Modell:S50
- Messbereich:0,75 - 0,80 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.