AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, S50
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 0,65 - 0,70 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
N° de catalogue AMARH811102
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers, S50
N° de catalogue AMARH811102
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 0,65 - 0,70 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Prix
SFr. 61.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
Certifications: DIN 12791
Emballage: In a transparent plastic case.
Spécifications
  • Bezeichnung:
    Dichte-Hydrometer
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,002 g/cm³
  • Modell:
    S50
  • Messbereich:
    0,65 - 0,70 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.