Präzisionsthermometer
, 0...100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25948-CB/WC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:420 mm
- Seq:13
- Genauigkeit:±0,2 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...100 °C