Präzisionsthermometer
, 0...50 °C, ±0,2 %, 480 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL25944-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,5 mm
- Länge:480 mm
- Seq:88
- Genauigkeit:±0,2 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...50 °C