AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
, 0...50 °C, ±0,2 %, 350 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25944-CB/WC
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL25944-CB/WC
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
, 0...50 °C, ±0,2 %, 350 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Preis
173.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
Technische Daten
  • Ø:
    8,5 - 9,0 mm
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    6
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Füllung:
    Blaue Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    0...50 °C