AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, 0...360 °C, ±0,5 %, 480 mm, Gallium flüssig, 9,0 - 9,5 mm
  AMARL25934-GA
 :   Amarell
Präzisionsthermometer
  AMARL25934-GA
 :  Amarell
Präzisionsthermometer
, 0...360 °C, ±0,5 %, 480 mm, Gallium flüssig, 9,0 - 9,5 mm
310.00 SFr.
1 * 1 ST
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
 : In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Länge:
    480 mm
  • Seq:
    87
  • Genauigkeit:
    ±0,5 %
  • Füllung:
    Gallium flüssig
  • Messbereich:
    0...360 °C