AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, 0...250 °C, ±0,5 %, 420 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
  AMARL25930-FL
 :   Amarell
Präzisionsthermometer
  AMARL25930-FL
 :  Amarell
Präzisionsthermometer
, 0...250 °C, ±0,5 %, 420 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
SFr. 77.20
1 * 1 ST
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
 : In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
  • Ø:
    8,5 - 9,0 mm
  • Länge:
    420 mm
  • Seq:
    79
  • Genauigkeit:
    ±0,5 %
  • Füllung:
    Blaue Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    0...250 °C