Präzisionsthermometer
, 0...150 °C, ±0,5 %, 350 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25926-CB
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:350 mm
- Seq:4
- Genauigkeit:±0,5 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...150 °C