Präzisionsthermometer
, 0...50 °C, ±0,5 %, 220 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Katalognr. AMARL25922-FL/VC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Verpackung: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Dokumente
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:8,0 - 8,5 mm
- Länge:220 mm
- Seq:43
- Genauigkeit:±0,5 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...50 °C