Präzisionsthermometer
, −10...+410 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium flüssig, 8,5 - 9,0 mm
AMARL25912-GA
: Amarell
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:380 mm
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Gallium flüssig
- Messbereich:−10...+410 °C