Präzisionsthermometer
, 0...360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium flüssig, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25910-GA/WC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Verpackung: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:380 mm
- Seq:56
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Gallium flüssig
- Messbereich:0...360 °C