Präzisionsthermometer
, 0...250 °C, ±1,0 %, 350 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Catalog # AMARL25908-FL/WC
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Specifications
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:350 mm
- Seq:55
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...250 °C