AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, 0...200 °C, ±1,0 %, 350 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Catalog # AMARL25906-FL-PTFE
Supplier:   Amarell
Präzisionsthermometer
Catalog # AMARL25906-FL-PTFE
Supplier:  Amarell
Präzisionsthermometer
, 0...200 °C, ±1,0 %, 350 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Price
119.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
 : In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Specifications
  • Ø:
    8,0 - 8,5 mm
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    72
  • Genauigkeit:
    ±1,0 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    0...200 °C