AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, 0...150 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Katalognr. AMARL25904-FL/VC
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL25904-FL/VC
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
, 0...150 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Preis
307.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
  • Milchglasskala
  • Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
 : In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
  • Ø:
    8,0 - 8,5 mm
  • Länge:
    305 mm
  • Seq:
    45
  • Genauigkeit:
    ±1,0 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    0...150 °C