Specific Gravity Aräometer
1,200 - 1,400 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Katalognr. AMARH801896
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
- Ohne Thermometer
- Papierskale
- Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferinformationen: In einer transparenten Plastikhülse.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Teilung:0,002 °SG
- Messbereich:1,200 - 1,400 °SG
- Cat. No.:AMARH801896
- Genauigkeit:±1