ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 130 F, +20...+220 °F, 1,0 °F, 303 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
AMARA301870-FL
: Amarell
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 130 F
- Länge:303 mm
- Seq:118
- Teilung:1,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+20...+220 °F