Präzisionsthermometer
, 0...50 °C, ±1,0 %, 250 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
Katalognr. AMARL25900-FL/VC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,0 - 8,5 mm
- Länge:250 mm
- Seq:44
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...50 °C
- Cat. No.:AMARL25900-FL/VC