AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Entfernungsmesser für Hydrometer 00 - 22, 300 mm
Katalognr. AMARH800180
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Katalognr. AMARH800180
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Entfernungsmesser für Hydrometer 00 - 22, 300 mm
Preis
SFr. 93.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Entfernungsmesser für Hydrometer 00 - 22
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    86