AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 19, 1,780 - 1,840 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalognr. AMARH800170
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Katalognr. AMARH800170
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 19, 1,780 - 1,840 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
SFr. 59.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 19
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    49
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,780 - 1,840 g/cm³