ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 97 F, 0...+120 °F, 1,0 °F, 302 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301350-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 97 F
- Länge:302 mm
- Seq:95
- Teilung:1,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...+120 °F