AuftragsverfolgungKontakt
Partial immerstion thermometers
Partial immerstion thermometers
, −10...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
Catalog # AMARG11666-FL
Supplier:   Amarell
Partial immerstion thermometers
Catalog # AMARG11666-FL
Supplier:  Amarell
Partial immerstion thermometers
, −10...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
Price
SFr. 8.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Specifications
  • Eintauch-Tiefe:
    76 mm
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+50 °C