AuftragsverfolgungKontakt
Partial immerstion thermometers
, −10...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
  AMARG11616-FL
 :   Amarell
Partial immerstion thermometers
  AMARG11616-FL
 :  Amarell
Partial immerstion thermometers
, −10...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
7.90 SFr.
1 * 1 ST
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
  • Eintauch-Tiefe:
    76 mm
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+150 °C
  • Cat. No.:
    AMARG11616-FL