Partial immerstion thermometers
, −10...+110 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
AMARG11612-FL
: Amarell
Thermometers are permanently marked.
- Celsius scale
- Partial immersion
- Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+110 °C