Partial immerstion thermometers
, −10...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm
Katalognr. AMARG11610-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
- Celsius scale
- Partial immersion
- Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Länge:300 mm
- Seq:01
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+50 °C