AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers | Avantor
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 90 C, 0...+30 °C, 0,1 °C, 370 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301280-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA301280-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 90 C, 0...+30 °C, 0,1 °C, 370 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Preis
SFr. 75.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    76 mm
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 90 C
  • Länge:
    370 mm
  • Seq:
    87
  • Teilung:
    0,1 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    0...+30 °C
  • Cat. No.:
    AMARA301280-FL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..