ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 90 C, 0...+30 °C, 0,1 °C, 370 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301280-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 90 C
- Länge:370 mm
- Seq:87
- Teilung:0,1 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...+30 °C
- Cat. No.:AMARA301280-FL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..