ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 88 F, +50...+392 °F, 2,0 °F, 287 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
AMARA301260-FL
: Amarell
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:57 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 88 F
- Länge:287 mm
- Seq:85
- Teilung:2,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+50...+392 °F