ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 88 C, +10...+200 °C, 1,0 °C, 287 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
AMARA301250-FL
: Amarell
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:57 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 88 C
- Länge:287 mm
- Seq:84
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+10...+200 °C