ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 86 F, +200...+350 °F, 2,0 °F, 167 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 35 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301220-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:35 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 86 F
- Länge:167 mm
- Seq:81
- Teilung:2,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+200...+350 °F