ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 86 C, +95...+175 °C, 1,0 °C, 167 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 35 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301210-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:35 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 86 C
- Länge:167 mm
- Seq:80
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+95...+175 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.