AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer | Avantor
Präzisionsthermometer
Laborthermometer für tiefe Temperaturen, mit Eichschein, −100...+30 °C, ±2,0 °C, 300 mm, Toluol, 8 - 10 mm
Katalognr. AMARL33008-TOL/VC
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL33008-TOL/VC
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
Laborthermometer für tiefe Temperaturen, mit Eichschein, −100...+30 °C, ±2,0 °C, 300 mm, Toluol, 8 - 10 mm
Preis
SFr. 412.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses umfangreiche Sortiment an Kältethermometern ist sowohl zur amtlichen Eichung als auch für die amtliche Kalibrierung (620-1713) geeignet. Toluol oder Pentan.
  • Komplett eintauchbar
  • Kapillare unbelegt – außer 620-1047 (Kapillare blau leuchtend)
  • Drei verschiedene Füllungen
Ø: 8 - 10 mm
Thermometer die Quecksilber enthalten dürfen noch bis zum 10. Oktober 2017 verwendet werden, wenn sie ausschließlich dazu bestimmt sind, Prüfungen anhand von Normen durchzuführen, die die Verwendung von Quecksilber-Thermometern vorschreiben.
 : Modell L33008DKD3 mit DIN12778
 : Die Modelle 620-1047 und 620-0180 sind amtlich geeicht und werden mit Eichschein geliefert.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Bezeichnung:
    Laborthermometer für tiefe Temperaturen, mit Eichschein
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    09
  • Genauigkeit:
    ±2,0 °C
  • Füllung:
    Toluol
  • Messbereich:
    −100...+30 °C