AuftragsverfolgungKontakt
Total immersion thermometers, solid stem
, −10...+100 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rote Flüssigkeit
  AMARG10506-FL
 :   Amarell
Total immersion thermometers, solid stem
  AMARG10506-FL
 :  Amarell
Total immersion thermometers, solid stem
, −10...+100 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rote Flüssigkeit
SFr. 24.20
1 * 1 ST
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
  • White backing
  • Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rote Flüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+100 °C