Total immersion thermometers, solid stem
, −35...+50 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rote Flüssigkeit
Katalognr. AMARG10500-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
- White backing
- Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.
Technische Daten
- Länge:260 mm
- Seq:01
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Flüssigkeit
- Messbereich:−35...+50 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..