ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 84 C, +25...+80 °C, 1,0 °C, 382 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 249 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301170-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:249 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 84 C
- Länge:382 mm
- Seq:76
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+25...+80 °C