AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 83 F, +60...+160 °F, 1,0 °F, 171 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 40 mm, 6,0 - 7,0 mm
Catalog # AMARA301160-FL
Supplier:   Amarell
ASTM precision thermometers
Catalog # AMARA301160-FL
Supplier:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 83 F, +60...+160 °F, 1,0 °F, 171 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 40 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 53.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
 : Compliant with ASTM.
Specifications
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    40 mm
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 83 F
  • Länge:
    171 mm
  • Seq:
    75
  • Teilung:
    1,0 °F
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    +60...+160 °F