ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 82 F, 0...+220 °F, 2,0 °F, 162 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 30 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301140-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:30 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 82 F
- Länge:162 mm
- Seq:73
- Teilung:2,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...+220 °F