AuftragsverfolgungKontakt
Latexometers
Latexometer, 50 - 250 g/l, 10 g/l, 28,9 °C, 240 mm
Codice catalogo AMARH860580
Nome del fornitore:   Amarell
Latexometers
Codice catalogo AMARH860580
Nome del fornitore:  Amarell
Latexometers
Latexometer, 50 - 250 g/l, 10 g/l, 28,9 °C, 240 mm
Price
SFr. 75.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These instruments are calibrated in grams of dry rubber per litre of latex.
  • Without thermometer
  • Paper scale with well visible print
  • Shot weighted body
Accuracy: ±1%
Reference temperature: 28,9 °C
Specifiche
  • Bezeichnung:
    Latexometer
  • Länge:
    240 mm
  • Seq:
    01
  • Kalibriertemperatur:
    28,9 °C
  • Teilung:
    10 g/l
  • Messbereich:
    50 - 250 g/l