ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 71 F, −35...+70 °F, 1,0 °F, 355 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301020-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Fiche technique
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 71 F
- Länge:355 mm
- Seq:69
- Teilung:1,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−35...+70 °F