ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 71 C, −37...+21 °C, 0,5 °C, 355 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301014-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 71 C
- Länge:355 mm
- Seq:68
- Teilung:0,5 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−37...+21 °C