Präzisionsthermometer
0...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium, 6 - 7 mm
Katalognr. AMARL27308-GA/VC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
Packaging: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:6 - 7 mm
- Länge:380 mm
- Seq:16
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Gallium
- Messbereich:0...+360 °C