AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
−10...+250 °C, ±1,0 %, 350 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Katalognr. AMARL27306-FL
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL27306-FL
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
−10...+250 °C, ±1,0 %, 350 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Preis
SFr. 68.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
  • Mit Ring an der Oberseite
  • Dauerhaftes Pigment
  • Fester Stiel
 : In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    04
  • Genauigkeit:
    ±1,0 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+250 °C