Präzisionsthermometer
−10...+150 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Catalog # AMARL27304-FL
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
Packaging: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Specifications
- Ø:6 - 7 mm
- Länge:305 mm
- Seq:03
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+150 °C