ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,5/190/310, 190+310:0,5°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, widers tandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA411074-GA
Anbieter:  Amarell
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,5/190/310, 190+310:0,5°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, widers tandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA411074-GA
Anbieter:  Amarell
Frequently Bought Together