AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 58 F, −30...+120 °F, 1,0 °F, 303 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300790-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA300790-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 58 F, −30...+120 °F, 1,0 °F, 303 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 71.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 58 F
  • Länge:
    303 mm
  • Seq:
    49
  • Teilung:
    1,0 °F
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −30...+120 °F