AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers | Avantor
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 57 F, −4...+122 °C, 1,0 °F, 287 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300780-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA300780-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 57 F, −4...+122 °C, 1,0 °F, 287 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Preis
SFr. 52.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    57 mm
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 57 F
  • Länge:
    287 mm
  • Seq:
    47
  • Teilung:
    1,0 °F
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −4...+122 °C